Learn More
Bismut(III)-chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303988
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11303988 50 g 50 Gramm
11323988 250 g 250 Gramm
11313988 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11303988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040396.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird als Pigment, zur Herstellung von künstlichen Perlen und in Trockenzellkathoden verwendet
Bismuth(III) chloride oxide is used in pharmaceutical industry, in the production of cosmetics, in chemical and metallurgical industries. It is used as pigment, in manufacture of artificial pearls and as a dry-cell cathodes, in photocatalysts for degradation of organic pollutant, in white-light LEDs, in the manufacture of plastics, in the synthesis of methanol, in semiconductor devices such as CCDs or photodiodes and also used in the production of permanent magnets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-59-9
Summenformel BiClHO
Molekulargewicht (g/mol) 261.437
MDL-Nummer MFCD00010895
InChI-Schlüssel BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
IUPAC-Name Oxobismut;hydrochlorid
SMILES O=[Bi].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) chloride oxide
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Strukturformel BiOCl
Merck Index 14,1263
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,alcohol; Soluble in acids.
Formelmasse 260.43
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 2.15
Dichte 7.72 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) chloride oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.