Learn More
Bismut(III)-chlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bismuth(III) Chloride |
| CAS | 7787-60-2 |
| Summenformel | BiCl3 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Bi+3] |
| IUPAC-Name | Bismuttrichlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 315.34 |
| Formelmasse | 313.8869 |