Learn More
Bismuth(III)-Isopropoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314988 5 g 5 Gramm
11304988 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043938.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15049-67-9 | Molecular Formula: C9H21BiO3 | Molecular Weight: 386.244 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15049-67-9
Summenformel C9H21BiO3
Molekulargewicht (g/mol) 386.244
MDL-Nummer MFCD00799065
InChI-Schlüssel KNPRLIQQQKEOJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth iii isopropoxide, triisopropoxybismuthine, acmc-20all6, bismuth 3+ tripropan-2-olate, bismuth 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 22648700
IUPAC-Name Bismut;propan-2-olat
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Bi+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth (III) isopropoxide
Farbe Grau
Strukturformel Bi[OCH(CH3)2]3
Menge 5 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 386.24
Physikalische Form Pulver