Learn More
Bismuth(III)-nitrathydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11380869 25 g 25 Gramm
11370869 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380869 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010657.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10361-44-1 | BiN3O9 | 394.99 g/mol
It is used in electronic ceramics and fluorescent paints. It is employed as an oxidant for selective oxidation of sulfides to sulfoxides, as a nitrating reagent for synthesizing nitro aromatic compounds, and as a precursor for Dragendorff reagent for use in TLC stain and for testing the presence of alkaloids. On silica gel support, it has been reported to be an efficient catalyst for the Biginelli reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10361-44-1
Summenformel BiN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 394.99
MDL-Nummer MFCD00003460
InChI-Schlüssel PPNKDDZCLDMRHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate, bismuth trinitrate, ccris 7110, nitric acid, bismuth 3+ salt, tris nitrooxy bismuthine, bismuth 3+ trinitrate, bi.3no3, bismuth iii nitrate, bismuth iii nitrate hydrate, nitric acid, bismuth 3+ salt 3:1
PubChem CID 107711
IUPAC-Name Bismut;trinitrat
SMILES [Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 30°C (decomposition)
Farbe Farblos bis Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,1271
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; soluble in acetone,acetic acid,and glycerol. Insoluble in ethyl acetate and ethanol.
Formelmasse 394.99 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bismuth(III) nitrate hydrate, Puratronic
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.