Learn More
Bismut(III)-nitratoxid, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048650
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11396138
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011122.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10361-46-3 | BiNO4 | 286.98 g/mol
Bismuth(III) nitrate oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is also used in the spectrophotometric detection of bismuth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-46-3
Summenformel BiNO4
Molekulargewicht (g/mol) 286.98
MDL-Nummer MFCD00064844
InChI-Schlüssel OGCYGKRWXWQOAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth oxynitrate
IUPAC-Name (nitrooxy)bismuthanone
SMILES [O-][N+](=O)O[Bi]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) nitrate oxide
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in acids.
Formelmasse 286.99
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth nitrate oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.