Learn More
Bismut(III)-nitrat-Pentahydrat, ACS-Reagenz, ≥98 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15675290 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15675290 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15665290 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675290 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 383074500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98,0%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-06-0
Summenformel BiH10N3O14
Molekulargewicht (g/mol) 485.07
MDL-Nummer MFCD00149157
InChI-Schlüssel FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wismut(III)-nitratpentahydrat, Wismuttrinitratpentahydrat, Wismutnitrat, Hydrat 1:5, Salpetersäure, Wismut3+-Salz, Pentahydrat, Wismutnitratpentahydrat, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
IUPAC-Name Wismut; Trinitrat; Pentahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Bi+3 ]
Spezifikation
Siedepunkt 75 °C bis 80 °C
Chemischer Name oder Material Bismuth(III)-nitratpentahydrat
Schmelzpunkt 30 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel Bi(NO3)3 · H2O
UN-Nummer UN1477
Formelmasse 485.07 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallines Pulver oder Brocken
Dichte 2.83 g/cm3