Learn More
Bismut(III)-oxid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15289574 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15289574 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15289574 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 192620010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Ultra-Spurenanalyse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 1890°C
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) oxide
Schmelzpunkt 825.0°C
CAS 1304-76-3
Menge 1 kg
Relative Dichte 8.9
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102%
Dichte 8.9000g/mL
Summenformel Bi2O3
Strukturformel Bi2O3
MDL-Nummer MFCD00003462
Fieser 01,59
Merck Index 15,1273
Synonym Bismuth trioxide
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
InChI-Schlüssel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
IUPAC-Name dibismuth(3+) trioxidandiide
Molekulargewicht (g/mol) 465.96
Formelmasse 465.95
Reinheit (%) ≥98%
Güte Rein