Learn More
Bismut(III)-oxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bismuth(III) oxide |
| CAS | 1304-76-3 |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | Bi2O3 |
| Synonym | Bismuth oxide (Bi2O3), B 18401, Bismuth oxide, Bismuth oxide (BiO1.5), Bismuth sesquioxide, Bismuth sesquioxide (Bi2O3), Bismuth trioxide, Bismuth yellow, Bismuth(3+) oxide, Bismuth(III) oxide, Bismuthous oxide, C.I. 77160, Dibismuth trioxide, NanoArc Bismuth Oxide, Nanotek, Tomatec 42-970A |
| InChI-Formel | InChI=1S/2Bi.3O |
| SMILES | O=[Bi]O[Bi]=O |
| IUPAC-Name | Oxo(oxobismuthanyloxy)bismuthan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 465.959 |
| Formelmasse | 465.9455 |