Learn More
Bismut(III)-oxid, TRC
Artikelnummer. 30344117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344117 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344117 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4973435G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) oxide
CAS 1304-76-3
Menge 5 g
Summenformel Bi2O3
Synonym Bismuth oxide (Bi2O3), B 18401, Bismuth oxide, Bismuth oxide (BiO1.5), Bismuth sesquioxide, Bismuth sesquioxide (Bi2O3), Bismuth trioxide, Bismuth yellow, Bismuth(3+) oxide, Bismuth(III) oxide, Bismuthous oxide, C.I. 77160, Dibismuth trioxide, NanoArc Bismuth Oxide, Nanotek, Tomatec 42-970A
InChI-Formel InChI=1S/2Bi.3O
SMILES O=[Bi]O[Bi]=O
IUPAC-Name Oxo(oxobismuthanyloxy)bismuthan
Molekulargewicht (g/mol) 465.959
Formelmasse 465.9455