Learn More
Bismut(III)-oxychlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15289866 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15289866 50 g 50 Gramm
15299866 250 g 250 Gramm
15279866 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15289866
Marke: Thermo Scientific Acros 453840500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7787-59-9 | BiClO | 260.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-59-9
Summenformel BiClO
Molekulargewicht (g/mol) 260.43
InChI-Schlüssel BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
IUPAC-Name Oxobismut;hydrochlorid
SMILES O=[Bi].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) oxychloride
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 77.0 to 82.5% (Bi)
Strukturformel O=BiCl
Merck Index 15,1274
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 260.43
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth oxychloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.