Learn More
Bismut(III)-phosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050743
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11338158 50 g 50 Gramm
11328158 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11338158
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039380.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10049-01-1 | BiH3O4P | 306.97 g/mol
Bismuth(III) phosphate is used in treatment of renal cysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-01-1
Summenformel BiH3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 306.97
MDL-Nummer MFCD00049721
InChI-Schlüssel SFOQXWSZZPWNCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth phosphate, bismuth iii phosphate, bismugel, phosphoric acid, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth phosphate mi, bismuth phosphate who-dd, acmc-20allc, bismuth orthophosphate, bi.po4, bismuth phosphate,
PubChem CID 9839429
SMILES [Bi+3].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) phosphate
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Merck Index 14,1275
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and alkali; Soluble in hydrochloric acid
IUPAC-Name Bismut;phosphat
Formelmasse 303.95
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.32 g/mL