Learn More
Bismut(III)-subnitrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15680970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Kilogramm
Artikelnummer. 15680970
Marke: Honeywell-Fluka 103341KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von DAB, getrocknet, 71 bis 74 % Bi-Basis (Berechn. der trockenen Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-85-4
MDL-Nummer MFCD00064844
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wismut(III)-subnitrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von USP
Menge 1 kg
Strukturformel Bi5O(OH)9(NO3)4
UN-Nummer 1477
Formelmasse 1461.99 mol
Güte puriss.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 71 bis 74 % Bi-Basis (Berechn. auf Trockensubstanz)