Learn More
Bismut(III)-subnitrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15690970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15690970 250 g 250 Gramm
15680970 1 kg 1 Kilogramm
15600980 50 kg 50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15690970
Marke: Honeywell-Fluka 10334250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von DAB, getrocknet, 71 bis 74 % Bi-Basis (Berechn. der trockenen Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-85-4
MDL-Nummer MFCD00064844
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wismut(III)-subnitrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von USP
Menge 250 g
Strukturformel Bi5O(OH)9(NO3)4
UN-Nummer 1477
Formelmasse 1461.99 mol
Güte puriss.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 71 bis 74 % Bi-Basis (Berechn. auf Trockensubstanz)