Learn More
Bismut(III)-sulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15219876 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15219876 100 g 100 Gramm
15209876 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15219876 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 453851000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.05 €
    77.65 € / 100 Gramm
    Sparen 14.40 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7787-68-0 | Bi2O12S3 | 706.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-68-0
Summenformel Bi2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 706.13
MDL-Nummer MFCD00036140
InChI-Schlüssel BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Synonym bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
PubChem CID 198144
IUPAC-Name Dibismut;trisulfat
SMILES [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) sulfate
Schmelzpunkt 405.0°C
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel Bi2(SO4)3
Merck Index 15,1286
Formelmasse 706.13
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
RUO– Nur für Forschungszwecke