Learn More
Bismut(III)-sulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15209876
Marke: Thermo Scientific Acros 453850250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-68-0
Summenformel Bi2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 706.13
MDL-Nummer MFCD00036140
InChI-Schlüssel BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Synonym bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
PubChem CID 198144
IUPAC-Name Dibismut;trisulfat
SMILES [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) sulfate
Schmelzpunkt 405.0°C
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel Bi2(SO4)3
Merck Index 15,1286
Formelmasse 706.13
Reinheit (%) 99%
Güte Rein