Learn More
Bismut(III)-sulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433237 25 g 25 Gramm
15443237 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22007.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7787-68-0 | Bi2O12S3 | 706.13 g/mol
The esterification of thujopsene with bismuth(III) sulfate in carboxylic acids yeilds esters in 30%. Bismuth(III) sulfateis used as analytics reagents and medicine, it is also used in pharmaceutical industry. It is used to determine other metal sulphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Veresterung von Thujopsen mit Bismut(III)-sulfat zu Carbonsäureestern in 30 %. Bismuth(III)-sulfat wird als Analysereagenz und in der Medizin und pharmazeutischen Industrie verwendet. Es wird zur Bestimmung anderer Metallsulfatsalze verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Säure, unlöslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-68-0
Summenformel Bi2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 706.13
MDL-Nummer MFCD00036140
InChI-Schlüssel BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Synonym bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
PubChem CID 198144
IUPAC-Name Dibismut;trisulfat
SMILES [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) sulfate
Schmelzpunkt 405°C (decomposition)
Menge 25 g
Dichte 5.08
Strukturformel Bi2(SO4)3
Merck Index 14,1286
Löslichkeitsinformationen Soluble in acid,insoluble in water and ethanol.
Formelmasse 706.13
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.