Learn More
Bismut(III)-sulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
The esterification of thujopsene with bismuth(III) sulfate in carboxylic acids yeilds esters in 30%. Bismuth(III) sulfateis used as analytics reagents and medicine, it is also used in pharmaceutical industry. It is used to determine other metal sulphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Die Veresterung von Thujopsen mit Bismut(III)-sulfat zu Carbonsäureestern in 30 %. Bismuth(III)-sulfat wird als Analysereagenz und in der Medizin und pharmazeutischen Industrie verwendet. Es wird zur Bestimmung anderer Metallsulfatsalze verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Säure, unlöslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bismuth(III) sulfate |
| Schmelzpunkt | 405°C (decomposition) |
| Menge | 100 g |
| Dichte | 5.08 |
| Strukturformel | Bi2(SO4)3 |
| Merck Index | 14,1286 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acid,insoluble in water and ethanol. |
| Formelmasse | 706.13 |
| Reinheit (%) | 99% |