Learn More
Bismut(III)-sulfid, grauer Klumpen, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781813
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15442287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045463.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1345-07-9 | Bi2S3 | 514.14 g/mol
Bismuth(III) sulfide is mainly used in solar cells, photodiode array and infrared spectroscopy. It is also applied in the manufacture of other bismuth compounds, additives for free-cutting steels and micro-electronics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1345-07-9
Summenformel Bi2S3
Molekulargewicht (g/mol) 514.14
MDL-Nummer MFCD00014204
InChI-Schlüssel YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dibismuth(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) sulfide
Farbe Grau
Physikalische Form Klümpchen
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 514.15
Dichte 7.7 g/cm3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) sulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.