Learn More
Bismuth(III)-Tert-Pentyloxid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349567 5 g -
11339567 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041203.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 124687-44-1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124687-44-1
MDL-Nummer MFCD00151666
Synonym Bismuth(III) tert-amylate; Bismuth(III) tert-pentoxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) tert-pentyloxide
Schmelzpunkt 180°C (decomposition)
Farbe Grau
Siedepunkt 63°C (at 10-4mmHg)(sublimation)
Strukturformel Bi(OC5H11)3
Menge 5 g
UN-Nummer UN3181
Formelmasse 470.41
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver