Learn More
Bismut(III)-Trifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305515
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11305515 5 g 5 Gramm
11315515 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11305515
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19687.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 88189-03-1 | C3BiF9O9S3 | 656.17 g/mol
Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst in Friedel-Crafts acylation and cycloisomerization of allene-enol ethers. It behaves as a direct substitution catalyst and involved in the substitution of allylic, propargylic, and benzylic alcohols with sulfonamides, carboxamides and carbamates. Further, it is also used in Mukaiyama aldol reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bismuth(III)-Trifluormethansulfonat wirkt als Katalysator bei der Friedel-Crafts-Acylierung und Cycloisomerisierung von Allen-Enol-Ether. Verhält sich wie ein direkter Substitutionskatalysator und beteiligt sich an der Substitution von allylischen, propargylic und benzylischen Alkoholen mit Sulfonamiden, Carboxamiden und Carbamaten. Wird darüber hinaus auch bei Mukaiyama Aldol-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Acetonitril, Dioxan, Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88189-03-1
Summenformel C3BiF9O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 656.17
MDL-Nummer MFCD02093669
InChI-Schlüssel NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iii trifluoromethanesulfonate, bismuth triflate, bismuth trifluoromethanesulfonate, bismuth 3+ triflate, bismuth triflate mi, bismuth 3+ trifluoromethanesulfonate, bismuth tris trifluoromethanesulfonate, bismuth iii triflate, bismuth 3+ ion tritriflate
PubChem CID 9917655
IUPAC-Name Bismut;trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Bi+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Strukturformel (CF3SO3)3Bi
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in organics acetonitrile,dioxane,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 656.19
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.