Learn More
Bismuth Organometallische Standards, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Bi | 1000 μg/g |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Wismutöl-Standard |
Physikalische Form | Fest |
CAS | 7440-69-9, 64742-65-0 |
CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
Summenformel | Bi |
MDL-Nummer | MFCD00134033 |
InChI-Schlüssel | JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Bi] |
IUPAC-Name | Wismut |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch