missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bismut-Standard für ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) in 2 bis 5 % Salpetersäure (HNO3), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte

Beschreibung
- ICP, ICP-MS-Referenzstandard, ICP, ICP-MS-Referenzmaterial
- ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
- ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
- ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
- ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
- GHS/OSHA-konform, REACH usw.
- Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO 7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Produktion von Massenspektroskopie-Standards behandelt), dreifach destillierte Säuren und dreifach vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
- Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
- Alle Messunsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Produkt werden entsprechend den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten im 95 %-Konfidenzintervall ausgewiesen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Matrix: 2-5 % HNO₃ |
| Verpackung | HDPE dreifach ausgelaugt |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bismuth (Bi) |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1000 µg/mL (1000 ppm) |
| Verfahren | ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF und andere Kationenmessverfahren |
| Element | Bi |
| Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BISMUTH ICP STANDARD SOLUTION
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?