missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bismut-Standard für ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 15678265 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15678265

Marke: SPEX Certiprep CLBI21AY

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Bi10 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bismuth-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-69-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysenzertifikat Claritas PPT Analysezertifikat beinhaltet bis zu 68 Elemente im ppt-Bereich.
CAS Min. % 0.0, 2.0, 97.99
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.0, 2.0, 97.99
Summenformel Bi
MDL-Nummer MFCD00134033
Verfahren ICP-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
SMILES [Bi]
IUPAC-Name Bismut
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
PubChem CID 5359367
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:33301
Güte ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid

Produkt nur für den Laborgebrauch

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt