Learn More
Bismut-Vanadiumoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343618 100 g -
11333618 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11343618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039220.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 14059-33-7 | BiO4V | 323.918 g/mol
Bismuth vanadium oxide is used as a pigment due to its hiding power. It also finds use in paints, coatings, plastic and rubber products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14059-33-7
Summenformel BiO4V
Molekulargewicht (g/mol) 323.918
MDL-Nummer MFCD00064836
InChI-Schlüssel YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth vanadate
PubChem CID 20243764
IUPAC-Name Bismut;trioxido(oxo)vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth vanadium oxide
Farbe Rot bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3285
Löslichkeitsinformationen Soluble in acids; Insoluble in water.
Formelmasse 323
Reinheit (%) 99.9%