Learn More
Bisoprololfumarat, Mikromol™
Artikelnummer. 17993636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993636 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17993636 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0460.080250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Bisoprololfumarat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisoprolol fumarate
CAS 104344-23-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bisoprolol fumarate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Bisoprolol Fumarate, Bisoprolol hemifumarate
InChI-Formel InChI=1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC-Name (E)-But-2-endisäure; 1-(Propan-2-ylamino)-3-[4-(2-Propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 766.9582
Menge 250 mg
Formelmasse 766,4616 g/mol