Learn More
Bisphenol F-Acetatpropionat, Epoxidharz, EC-298, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447295
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447295 100 g 100 Gramm
15437295 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447295 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 046724.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gut geeignet für die Verwendung in Epoxid/(Meth)acrylat-Hybrid-Hitzehärterzusammensetzungen
Bisphenol F acetate propionate does not impede free radical cure, thermoset adhesives, used as curative for epoxy/(meth) acrylate hybrids, hybrid epoxy/free radical thermosets. Bisphenol F is used to make epoxy resins and coatings for various applications, such as lacquers, varnishes, liners, adhesives, plastics, water pipes, dental sealants, and food packaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1071466-53-9
Summenformel C18H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 298.338
MDL-Nummer MFCD22380705
InChI-Schlüssel JARUUDOWTQBKKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-acetyloxy phenyl methyl phenyl propanoate, bisphenol f acetate propionate, epoxy curative, ec-298
PubChem CID 59317436
IUPAC-Name [4-[(4-acetyloxyphenyl)methyl]phenyl]-Popanoat
SMILES CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisphenol F acetate propionate
Farbe Gelb
Namenshinweis Epoxy curative, EC-298
Physikalische Form Flüssig
Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether,chloroform,alkali; slightly soluble in DMSO; insoluble in carbon disulfide.
Menge 100 g
Formelmasse 298.34
Flammpunkt 150°C (302°F)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bisphenol F acetate propionate, epoxy curative, EC-298
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Bisphenol F acetatepropionate, epoxy curative