Learn More
Bisphenol S-2,2',3,3',5,5',6,6'-d8, CDN
Artikelnummer. 30320030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320030 0.005 g 0.01 Gramm
30311946 0.01 g 0.01 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320030 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND78010.005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bisphenol S (ring-D8)
CAS 2483831-28-1
Summenformel C12 D8 H2 O4 S
Menge 0.005 g
Synonym Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4,4'-sulfonylbis- (ACI): 4,4'-Sulfonylbis[phen-2,3,5,6-d4-ol] (ACI), 4,4'-Sulfonylbis[phenol-2,3,5,6-d4], 1,1'-Sulfonylbis[4-hydroxybenzene-2,3,5,6-d4], 4,4'-Bisphenol S (ring-D8), 4,4'-Dihydroxydiphenyl sulfone (2,2',3,3',5,5',6,6'-D8), p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone (ring-D8), p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone (ring-D8), p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone (ring-D8), p,p'-Dihydroxydiphenyl sulfone (ring-D8)
InChI-Formel InChI=1 S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1O)S(=O)(=O)c2c([2 H])c([2 H])c(O)c([2 H])c2[2 H]
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 258.3197
Formelmasse 258,0802 g/mol
Reinheit (%) 98 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit