missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bisphenol TMC, TRC

Artikelnummer. 30134710
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134710 25 g 25 Gramm
30011327 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134710 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB51957025G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 129188-99-4
Summenformel C21 H26 O2
Molekulargewicht (g/mol) 310.43
Synonym 4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexylidene)bis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-1,1-bis(4-hydroxyphenyl)cyclohexane, 4,4'-(3,3,5-Trimethylcyclohexylidene)diphenol, BISP-TMC, BPTMC, Bisphenol TMC
IUPAC-Name 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-3,3,5-trimethylcyclohexyl]phenol
SMILES CC1CC(C)(C)CC(C1)(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bisphenol TMC
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H26O2/c1-15-12-20(2,3)14-21(13-15,16-4-8-18(22)9-5-16)17-6-10-19(23)11-7-17/h4-11,15,22-23H,12-14H2,1-3H3
Formelmasse 310.1933
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.