missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BITE Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 16307284
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16307284 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16307284 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA578585
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: NT2D1 Predicted Reactivity: Rhesus Monkey (95%) Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

CEP70 plays a role in the organization of both preexisting and nascent microtubules in interphase cells. During mitosis, it is required for the organization and orientation of the mitotic spindle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BITE
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.01 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gen CEP70
Gen-Zugriffsnummer Q8NHQ1
Gen-Alias 6720484E09Rik; BITE; C030018L16Rik; centrosomal protein 70; centrosomal protein 70kDa; Centrosomal protein of 70 kDa; CEP70; I79_009119; p10-binding protein; testicular tissue protein Li 36
Gensymbole CEP70
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human CEP70. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80321
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.