missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BITE Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA557882

Artikelnummer. 15765771

  • 578.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: KKAEDTEKKD EPSKYNQQQA LIDQRYFQVL CSINSIIHNP RAPVIIYKQT KGGVQNFNKD LVQDCGFEHL VPVIEMWADQ L Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 78%, Rat - 74%.

CEP70 plays a role in the organization of both preexisting and nascent microtubules in interphase cells. During mitosis, it is required for the organization and orientation of the mitotic spindle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

BITE
Polyclonal
Unconjugated
CEP70
6720484E09Rik; BITE; C030018L16Rik; centrosomal protein 70; centrosomal protein 70kDa; Centrosomal protein of 70 kDa; CEP70; I79_009119; p10-binding protein; testicular tissue protein Li 36
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
80321
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NHQ1
CEP70
Recombinant protein corresponding to Human BITE. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96281).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt