Learn More
Biuret, 97 %
Artikelnummer. 11330244
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11330244 100 g -
15488779 25 g 25 Gramm
11340244 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11330244 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00812.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 108-19-0 | C₂H₅N₃O₂ | 103,081 g/mol
Biuret wird im Proteinassay verwendet. Es wird auch als katalytisches Mittel, Petrochemisches Additiv, verwendet. Es wird in der organischen Synthese verwendet. Biuret (Carbamoylharnstoff) wurde als Quelle für diätetischen Stickstoff in gereinigten Futtermitteln für Rinder verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Biuret wird bei Proteinassays verwendet. Es wird auch als katalytisches Mittel, Petrochemisches Additiv, verwendet. Es wird in der organischen Synthese verwendet. Biuret (Carbamoylharnstoff) wurde als Quelle für diätetischen Stickstoff in gereinigter Ochsennahrung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Teilweise löslich in kaltem Wasser und Diethylether.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-19-0
Summenformel C2H5N3O2
MDL-Nummer MFCD00007946
InChI-Schlüssel OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
PubChem CID 7913
ChEBI CHEBI:18138
IUPAC-Name Carbamoylharnstoff
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biuret
Schmelzpunkt ∽189°C (decomposition)
Dichte 1.46
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel H2NCONHCONH2
Menge 100 g
Beilstein 1703510
Merck Index 14,1309
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Partially soluble in cold water,diethyl ether.
SMILES C(=O)(N)NC(=O)N
Molekulargewicht (g/mol) 103.081
Formelmasse 103.08
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke