Learn More
Biuret, 97 %
Artikelnummer. 15488779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488779 25 g 25 Gramm
11330244 100 g -
11340244 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00812.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-19-0 | C₂H₅N₃O₂ | 103,081 g/mol
Biuret wird im Proteinassay verwendet. Es wird auch als katalytisches Mittel, Petrochemisches Additiv, verwendet. Es wird in der organischen Synthese verwendet. Biuret (Carbamoylharnstoff) wurde als Quelle für diätetischen Stickstoff in gereinigten Futtermitteln für Rinder verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Biuret wird bei Proteinassays verwendet. Es wird auch als katalytisches Mittel, Petrochemisches Additiv, verwendet. Es wird in der organischen Synthese verwendet. Biuret (Carbamoylharnstoff) wurde als Quelle für diätetischen Stickstoff in gereinigter Ochsennahrung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Teilweise löslich in kaltem Wasser und Diethylether.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-19-0
Summenformel C2H5N3O2
MDL-Nummer MFCD00007946
InChI-Schlüssel OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
PubChem CID 7913
ChEBI CHEBI:18138
IUPAC-Name Carbamoylharnstoff
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Biuret
Schmelzpunkt ∼189°C (decomposition)
Dichte 1.46
Geruch Odorless
Strukturformel H2NCONHCONH2
Menge 25 g
Beilstein 1703510
Merck Index 14,1309
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Partially soluble in cold water,diethyl ether.
SMILES NC(=O)NC(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 103.08
Formelmasse 103.08
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Biuret
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Imidodicarbonic diamide
RUO– Nur für Forschungszwecke