Learn More
BIX02188, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464958
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16464958 10 mg 10 Milligramm
16437697 5 mg -
16431207 50 mg -
16415736 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16464958 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12055
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BIX02188 is a potent MEK5-selective inhibitor with an IC50 of 4.3 nM. BIX02188 inhibits ERK5 catalytic activity, with an IC50 of 810 nM.
BIX02188 is a potent MEK5-selective inhibitor with an IC50 of 4.3 nM. BIX02188 inhibits ERK5 catalytic activity, with an IC50 of 810 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BIX02188
Physikalische Form Solid
CAS 334949-59-6
Farbe Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H24N4O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 45 mg/mL (109.10 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC(NC2=O)=C(/C2=C(C3=CC=CC=C3)/NC4=CC=CC(CN(C)C)=C4)C=C1.[(Z)]
Molekulargewicht (g/mol) 412.48
Formelmasse 412.48
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research