Learn More
UVP BL-15 UV-Prüflampe Ersatzschlauch
Artikelnummer. 12853848
Click to view available options
Länge (metrisch):
434,8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12853848
Marke: UVP 34001701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Longwave 365 nm BLB UV-Lampe ist ideal für Überprüfungsanwendungen an schwer erreichbaren Stellen.
  • Lange, schmale Gehäuse für einen einfachen, handgeführten Einsatz
  • Hell fluoreszierende Materialien mit BLB-Lichtquelle
  • Mit zwei verstellbaren Haken
  • Extra langes Kabel (30 ft.)
  • Abmessungen: 20 L x 2 in.Durchmesser (508 x 50.8 mm)
  • Mit Ersatzschlauch (15 w)
Spezifikation
Wirkleistung 15 W
Wavelength 365 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) UVPtrade; BL-15 UV-Inspektionslampe
Länge (angloamerikanisch) 17,12 in.
Länge (metrisch) 434,8 mm
Verpackungsmenge Je 1