Learn More
Brady™ Halogenfreie Druckerbänder für Thermotransferdrucker der Serie Black 6000
Artikelnummer. 15741427 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
65 mm
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
15741427 110 mm 1 Stück
15911021 65 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15741427 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 196516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.86 €
    50.68 € / 1 Stück
    Sparen 2.18 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halogenfreies Band mit hoher Dichte, ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit, hohe Hitzebeständigkeit und hohe Kratzfestigkeit.
  • Halogenfreie Bänder mit hoher Dichte
  • Hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit
  • Hohe Hitze- und Kratzbeständigkeit
  • Kompatibel mit Brady™ BBP12- und BBP11-Etikettendruckern
  • Band mit Harzformulierung
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Harz
Länge (metrisch) 70 m
Breite (metrisch) 110 mm
Alternate Part Number R6000HF-110X70/O