Learn More
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, schwarz
Artikelnummer. 10239170
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
8 mm
Packungsgröße:
25 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10239170 8 mm 25 Meter
10014980 4 mm 25 Meter
2 options
Artikelnummer. 10239170
Marke: Deutsch Neumann™ 3240812
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bieten Ölbeständigkeit im Labor.
  • Nicht verstärkt
  • Acrylnitril-Butadien-Gummi
  • Mindestmenge von 5 m
  • Mit verschiedenen Innendurchmessern erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material NBR
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (metrisch) 2 mm
Farbe Schwarz