Learn More
Uvex Schwarz/blau/grün/rosa PU 85648 Stiefel – Breite 11
Artikelnummer. 17295401 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 17295401
Marke: Uvex 8564840
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Uvex 1 ladies safety boots provide optimal protection and support for individual movements of the human body by reducing stress on the musculoskeletal system; protection classes S1 and S2
Uvex 1 Schuh 8564.8 S1 SRC
  • Sportliche, multifunktionale Sicherheitsstiefel
  • Leicht und flexibel
  • Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
  • Hergestellt mit neuester Technologie für mehr Tragekomfort
  • Uvex Climazone Technologie für optimalen Tragekomfort
  • Atmungsaktives perforiertes High-Tech-Microvelours-Obermaterial
  • Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
  • Mit elastischen Schnürsenkeln für eine schnelle, individuelle Anpassung
  • Hergestellt aus synthetischem Material, geeignet für Personen mit Chromallergie
  • Praktisch nahtloses Design zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Herausnehmbare, komfortable Einlegesohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregulierung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
  • Hervorragende doppelt dichte Polyurethan-Sohleneinheit mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und überragender Rutschfestigkeit
    • Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw.
  • Uvex Topshield Überkappe zum Schutz des Obermaterials und zur Verlängerung seiner Lebensdauer
  • Erfüllt ESD-Erfordernisse: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 8564.8
  • Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Größen: 35 bis 43
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Blau, Grün, Rosa
Material Microvelour
Größe 40
Sohlenmaterial Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Zehenmaterial Komposit
Einwegprodukt Nr.
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345:2011
Geschlecht Frauen
Fit Standardbreite
Modell Uvex 1
Latexfrei Ja
Waterproof Nein
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC