Learn More
Uvex Black Busingess Casual 95112 Low Shoe - Width 11
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
43
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Uvex Business Casual 9511.2 S1 P SRC
- Sportlicher Sicherheitsschuh
- Leicht und flexibel
- Hergestellt mit neuester Technologie für ausgedehnten Tragekomfort
- Die Uvex Climazone Technologie sorgt für optimalen Tragekomfort
- Atmungsaktives Lederobermaterial
- Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
- Entfernbare Komfort-Innensohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
- Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
- Stahlzehenkappe und -mittelsohle
- Erfüllt ESD-Erfordernisse: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
- Doppelt dichte Polyurethan-Sohleneinheit mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und überragender Rutschfestigkeit
- Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw.
- Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
- Artikel Nr. 9511.2
- Norm EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Größen: 38 bis 48
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Leder |
| Größe | 43 |
| Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
| Geschlecht | Unisex |
| Fit | Standardbreite |
| Modell | Uvex Business Casual |
| Show More |