Learn More
Fisherbrand™ Schnappverschlüsse
Artikelnummer. 11582652 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
19 mm
25 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11582652 25 mm 50 Stück
11527153 19 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11582652
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bacti-Caps™ sind aus chemikalienbeständigem Primärkunststoff und bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Wissenschaft, Forschung und anderen
  • Bacti-Caps™  für Reagenzgläser ohne Rand
  • Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
  • Geeignet für alle gängigen Reagenzglasgrößen, passen sie auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm. 
  • Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten
  • Bacti-Caps™ Sie werden aus chemikalienbeständigem Neuplastik hergestellt und sind daher unempfindlich gegenüber Kulturmedien, den meisten Säuren, Laugen, Alkoholen und Estern.
  • Verbessertes Kulturwachstum
  • Farbcodiert
  • Kontrollierter Gasaustausch
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Produkttyp Verschluss für Kulturröhrchen
Farbe Schwarz
Menge 50 pro Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Randlose Reagenzgläser