Learn More
ABEBA™ Schwarze, leichte ESD-Sicherheitsschuhe aus Leder
Click to view available options
Größe:
35
36
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011
- S2 SRA
- Glatt
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Laufsohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3557)
- Sanitized behandelt
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit elastischem Band
- Als Fersen- und Fußerhöhung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, Normen EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Leder |
| Größe | 35 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | Light Loafer |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Zehenform | Zehenkappe aus Stahl |