Learn More
Huttenlocher™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Formmasse
Artikelnummer. 10231531
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
DIN 18
DIN 28
DIN 32
DIN 40
DIN 55
DIN22/H
DIN68/HF
GL 25
Packungsgröße:
1 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. 10231531
Marke: Huttenlocher™ 405481120024
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Enthält EPE-Dichtungseinlage
Anzahl pro Packung Je 1
Menge Je 1
Produktlinie LDPE
Zertifizierung/Konformität DIN68/HF
Produkttyp Kappe
Verschlussauskleidung LDPE
Verschlusstyp Schraubkappe