Learn More
Huttenlocher™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Formmasse
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
DIN 18
DIN 28
DIN 32
DIN 40
DIN 55
DIN22/H
DIN68/HF
GL 25
Spezifikation
Verschlussauskleidung | LDPE |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produkttyp | Kappe |
Enthält | EPE-Dichtungseinlage |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Menge | Je 1 |
Produktlinie | LDPE |
Zertifizierung/Konformität | DIN22/H |