Learn More
uvex Halbschuh PU 65022, schwarz/orange – Breite 11
Artikelnummer. 17290721 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17290721 48 1 Paar
17260711 35 1 Paar
17270711 36 1 Paar
17280711 37 1 Paar
17290711 38 1 Paar
17200721 39 1 Paar
17210721 40 1 Paar
17220721 41 1 Paar
17230721 42 1 Paar
17240721 43 1 Paar
17250721 44 1 Paar
17260721 45 1 Paar
17270721 46 1 Paar
17280721 47 1 Paar
17200731 49 1 Paar
17210731 50 1 Paar
17220731 51 1 Paar
17230731 52 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17290721 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6502248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 €
    112.80 € / 1 Paare
    Sparen 19.20 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimale Stoßdämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und hervorragende Klimaeigenschaften sorgen für maximale Leistung bei der Arbeit und definieren die Grenzen von Sicherheitsschuhen neu; Sortiment in den Schutzklassen S3 und S1 P.
Uvex 2 Schuh 6502.2 S3 SRC
  • Sportliche, multifunktionale Sicherheitsschuhe
  • Leicht und flexibel
  • Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
  • Die durchstichsichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt die Flexibilität nicht ein
  • Hergestellt mit neuester Technologie für außergewöhnlichen Tragekomfort
  • Uvex Climazone Technologie für optimalen Tragekomfort
  • Atmungsaktives, wasserfestes Lederobermaterial
  • Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
  • Mit elastischen Schnürsenkeln für die schnelle, individuelle Anpassung
  • Praktisch nahtloses Design zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Herausnehmbare, komfortable, antistatische Einlegesohle mit Feuchtigkeitsregulierung und zusätzlicher Stoßdämpfung an Ferse und Vorfuß
  • Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
  • Hervorragende doppelt dichte Polyurethan-Sohleneinheit mit besten Stoßdämpfungseigenschaften und überragender Rutschfestigkeit
    • Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Phthalate usw.
  • Uvex Topshield Überkappe zum Schutz des Obermaterials und zur Verlängerung seiner Lebensdauer
  • Erfüllt ESD-Anforderungen: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 6502.2
  • Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Orange
Material Leder
Größe 48
Sohlenmaterial Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Zehenmaterial Komposit
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345:2011
Geschlecht Unisex
Fit Standardbreite
Modell Uvex 2
Latexfrei Ja
Waterproof Nein
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Produkttyp ESD-Sicherheitsschuh