Learn More
Fisherbrand™ Kappen aus schwarzem Phenol
Artikelnummer. 16174397 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
15-425
18-400
20 – 400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
Menge:
12
576
1600
3100
5500
Packungsgröße:
1600 Stück
3100 Stück
5500 Stück
576 Stück
Artikelnummer. 16174397
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwarzer Phenol-Schraubverschluss mit Poly-Seal-Liner wird aus Polyethylen niedriger Dichte hergestellt. Für die Verwendung mit verschiedenen Fisherbrand Glasflaschen
Die einzigartige Konstruktion mit Konuseinlage gewährleistet eine überlegene Drehmomentstabilität und ausgezeichnete Dichtungseigenschaften
Spezifikation
Farbe Schwarz
Menge 1600
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 38-400
Closure Included Nein
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz