Learn More
Gravis Kappen aus Phenolharz
Beschreibung
- Polyethylen-beschichtete Spanplatten, temperaturbeständig bis 80 °C
- Gummieinlagen vollständig autoklavierbar
- Die Einlagen aus Polyethylenschaum sind temperaturbeständig bis zu 60 °C
- Einlagen aus Butyl-PTFE vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Phenolharz |
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Menge | 100 Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | 38 mm TS |
| Auskleidungsmaterial | Polyethylenschaum |
| Produkttyp | Kappe |