Learn More
Gravis Kappen aus Phenolharz
Click to view available options
Auskleidungsmaterial:
Butyl-PTFE
Gummi
Polyethylenbeschichtetes Spanholz
Polyethylenschaum
Polyvinyl
Gewindegröße (metrisch):
18 mm
18 mm Polyex
18 mm Teflon™
28 mm
28 mm PVDC
28 mm Polyex
30 mm
30 mm Polyex
30 mm Teflon™
33 mm AS
35 mm Polyex
35 mm Teflon™
38 mm TS
40 mm
40 mm Polyex
40 mm Teflon™
48 mm AS
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Polyethylen-beschichtete Spanplatten, temperaturbeständig bis 80 °C
- Gummieinlagen vollständig autoklavierbar
- Die Einlagen aus Polyethylenschaum sind temperaturbeständig bis zu 60 °C
- Einlagen aus Butyl-PTFE vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Phenolharz |
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Menge | 100 Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | 18 mm |
| Auskleidungsmaterial | Gummi |
| Produkttyp | Kappe |