Learn More
Gravis Kappen aus Phenolharz
Artikelnummer. 11733853
Change view
Click to view available options
Auskleidungsmaterial:
Butyl-PTFE
Gummi
Polyethylenbeschichtetes Spanholz
Polyethylenschaum
Polyvinyl
Gewindegröße (metrisch):
18 mm
18 mm Polyex
18 mm Teflon™
28 mm
28 mm PVDC
28 mm Polyex
30 mm
30 mm Polyex
30 mm Teflon™
33 mm AS
35 mm Polyex
35 mm Teflon™
38 mm TS
40 mm
40 mm Polyex
40 mm Teflon™
48 mm AS
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Auskleidungsmaterial Gewindegröße (metrisch) unitSize
11733853 Butyl-PTFE 40 mm Teflon™ 100 Stück
11793783 Polyethylenbeschichtetes Spanholz 48 mm AS 100 Stück
11703793 Polyethylenbeschichtetes Spanholz 33 mm AS 100 Stück
11713793 Polyethylenschaum 38 mm TS 100 Stück
11743853 Polyethylenschaum 18 mm Polyex 100 Stück
11723863 Polyethylenschaum 28 mm Polyex 100 Stück
11733863 Polyethylenschaum 30 mm Polyex 100 Stück
11743863 Polyethylenschaum 35 mm Polyex 100 Stück
11753863 Polyethylenschaum 40 mm Polyex 100 Stück
11705176 Polyvinyl 28 mm PVDC 100 Stück
11793843 Butyl-PTFE 18 mm Teflon™ 100 Stück
11713853 Butyl-PTFE 30 mm Teflon™ 100 Stück
11723853 Butyl-PTFE 35 mm Teflon™ 100 Stück
11713843 Gummi 18 mm 100 Stück
11743843 Gummi 28 mm 100 Stück
11753843 Gummi 30 mm 100 Stück
11773843 Gummi 40 mm 100 Stück
17 options
Artikelnummer. 11733853
Marke: Gravis P08040S100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten den sicheren Verschluss verschiedenster Flaschenhalsgrößen. Gravis Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenolharz sind langlebig und belastbar.
  • Polyethylen-beschichtete Spanplatten, temperaturbeständig bis 80 °C
  • Gummieinlagen vollständig autoklavierbar
  • Die Einlagen aus Polyethylenschaum sind temperaturbeständig bis zu 60 °C
  • Einlagen aus Butyl-PTFE vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Phenolharz
Anzahl pro Packung 100Pack
Menge 100 Packung
Gewindegröße (metrisch) 40 mm Teflon™
Auskleidungsmaterial Butyl-PTFE
Produkttyp Kappe