Learn More
Gravis Kappen aus Phenolharz
Artikelnummer. 11753863
Click to view available options
Auskleidungsmaterial:
Butyl-PTFE
Gummi
Polyethylenbeschichtetes Spanholz
Polyethylenschaum
Polyvinyl
Gewindegröße (metrisch):
18 mm
18 mm Polyex
18 mm Teflon™
28 mm
28 mm PVDC
28 mm Polyex
30 mm
30 mm Polyex
30 mm Teflon™
33 mm AS
35 mm Polyex
35 mm Teflon™
38 mm TS
40 mm
40 mm Polyex
40 mm Teflon™
48 mm AS
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Code produit. 11753863
missing translation for 'mfr': Gravis P09040S100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gewährleisten den sicheren Verschluss verschiedenster Flaschenhalsgrößen. Gravis Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenolharz sind langlebig und belastbar.
  • Polyethylen-beschichtete Spanplatten, temperaturbeständig bis 80 °C
  • Gummieinlagen vollständig autoklavierbar
  • Die Einlagen aus Polyethylenschaum sind temperaturbeständig bis zu 60 °C
  • Einlagen aus Butyl-PTFE vollständig autoklavierbar
Spécification
Farbe Schwarz
Material Phenolharz
Anzahl pro Packung 100Pack
Menge 100 Packung
Gewindegröße (metrisch) 40 mm Polyex
Auskleidungsmaterial Polyethylenschaum
Produkttyp Kappe
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis