Learn More
Gravis Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
48 mm TS
58 mm TS
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Wasserdicht
- Erhältlich mit Polyvinyl- oder Polyethylenschaumauskleidung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Phenolharz |
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Menge | 100 Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | 58 mm TS |
| Auskleidungsmaterial | Polyethylenschaum |
| Produkttyp | Kappe |