Learn More
- Home
- Products
- Stopfen und Verschlüsse
- Verschlusskappen
- Kautex™ Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse
Kautex™ Schwarze Polypropylen-Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 10129570| Artikelnummer. | Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchmesser (metrisch) | Enthält | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10129570 | 500 ml-Flasche | 65 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 15921421 | 50 ml-Flasche | 25 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10697161 | 50 ml-Flasche | 25 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 15981471 | 100 ml Flasche | 32 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10628271 | 100 ml Flasche | 32 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | - |
| 15921411 | 50 ml-Flasche | 32 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10615331 | 50 ml-Flasche | 32 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 10749221 | 100 ml Flasche | 40 mm | Mit manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15981451 | 100 ml Flasche | 40 mm | Mit manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10632371 | 100 ml Flasche | 40 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 15931411 | 100 ml Flasche | 40 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15991471 | 250/350 ml-Flasche | 45 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10568822 | 250/350 ml-Flasche | 45 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 10360811 | 200/300 ml-Flasche | 50 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 15941411 | 200/300 ml-Flasche | 50 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15991451 | 200/300 ml-Flasche | 50 mm | Mit manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10550142 | 200/300 ml-Flasche | 50 mm | Mit manipulationssicherem Ring | - |
| 15901481 | 500/750/1000 ml-Flasche | 54 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10569252 | 500/750/1000 ml-Flasche | 54 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 15951411 | 500 ml-Flasche | 65 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10613822 | 500 ml-Flasche | 65 mm | Mit manipulationssicherem Ring | - |
| 17888167 | 500 ml-Flasche | 65 mm | Mit manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10483511 | 2000 ml-Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 17898147 | 2000 ml-Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 15961411 | 750/1000 ml-Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 100 Stück |
| 10087950 | 750/1000 ml-Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
| 10491771 | 1500/2500/4000 ml-Flasche | 80 mm | Ohne manipulationssicherem Ring | 1 Stück |
Artikelnummer. 10129570
Marke: Kautex™ 2000070753
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Volumen: Schraubverschluss 500, 750mLmL
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Enthält | Ohne manipulationssicherem Ring |
| Material | Polypropylen  |
| Gewindegröße (metrisch) | 00 mm |
| Auskleidungsmaterial | Polyethylen-Schaumstoffeinsatz |
| Halsausführung | 00 mm |
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 500 ml-Flasche |
| Durchmesser (metrisch) | 65 mm |